Learn More
Fisherbrand™ Finnpipette™ II Adjustable-Volume Pipetters
Fully autoclavable for absolute sterility
269.57 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Produktlinie Finnpipette™ II
Sterilität Steril
Fingerhandschuh Ergonomisch
Enthält Kalibrierungszertifikat, Labor-Kalibrierungswerkzeug
Mehr Spezifikationen ansehen
Includes: Calibration certificate, in-lab calibration tool.
Produkte 2
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
11802901
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
4500550
2 bis 10 ml Rot Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11832891
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
4500480
2 bis 20 μl Orange Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Eleven models with adjustable volumes ranging from 0.2μL to 10mL. Large, color-coded thumb button allows fast, accurate volume setting that is digitally displayed and easy to read, even when pipetter is in use.
  • Fast-dial system allows 0.1μL fine adjustment
  • Microsize pipetters include “super blow-out” feature that ensures a high level of precision and accuracy at low-volume settings
  • Telescopic piston boosts the power of the blow-out step, preventing the capillary action that can hinder delivery of residual liquid
  • Soft-touch tip ejection — a gearing mechanism that produces increased downward force for tip release — also helps relieve hand stress
  • Reverse pipetting mode allows pipetting of viscous and surface-active solutions
  • Entire pipetter can be autoclaved
  • Lightweight, ergonomic design with modified finger rest and rounded handgrip
Bestellinformation
For optimum performance, use Fisherbrand SureOne™, Fisherbrand SureFit™ Ergo F tips or Finntip™ pipet tips from Thermo Scientific™.
Warranty
Drei Jahre
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Steril
Kalibrierungszertifikat, Labor-Kalibrierungswerkzeug
3 Jahre
Finnpipette™ II
Ergonomisch
Soft-Touch-Spitzenabwurf