Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Kämme für horizontale Gel-Einheiten Midi-Plus im Breitformat, 1 mm dick
Für den Einsatz mit horizontalen Midi-Plus-Geleinheiten im Breitformat.
51.45 CHF
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Midi-Plus horizontale Gel-Einheiten im Breitformat |
Typ | Kamm |
Menge | Je 1 x |
Dicke (metrisch) | 1 mm |
Produktcode | Marke | Anzahl Wells | Probenvolumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Wells | Probenvolumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11523392
|
Fisherbrand™
FHU13W2-C1-12MC |
12 | 72 μl |
51.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11533392
|
Fisherbrand™
FHU13W2-C1-16 |
16 | 52 μ l |
51.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11543392
|
Fisherbrand™
FHU13W2-C1-20 |
20 | 40 μ l |
51.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11553392
|
Fisherbrand™
FHU13W2-C1-25MC |
25 | 30 μl |
51.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11563392
|
Fisherbrand™
FHU13W2-C1-28 |
28 | 26 μ l |
51.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11573392
|
Fisherbrand™
FHU13W2-C1-40 |
40 | 17 μl |
51.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11583392
|
Fisherbrand™
FHU13W2-C1-50MC |
50 | 15 μl |
51.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Empfohlen für hochauflösende Gele und Daten in Publikationsqualität
- Standardmäßig geliefert
- Höhenverstellbar, ohne dass Spezialwerkzeuge oder Kammhalter erforderlich sind, um dem Anwender die volle Kontrolle über die Well-Tiefe und das Volumen der Probenbeladung zu geben
- Der starre Kammrücken verhindert wärmeinduziertes Verformen
- Umkehrbare Ladeführungen befinden sich direkt über jedem Well, um eine praktische Ladematrize für Ein- und Mehrkanalpipetten zu bieten
- Kämme für 12, 25 und 50 Proben sind mit dem Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Weiß | |
Kamm | |
1 mm |
Midi-Plus horizontale Gel-Einheiten im Breitformat | |
Je 1 x |