Learn More
Bio Plas™ Astral™ Impfsystem
Wirtschaftliches Einwegimpfsystem, das auf Sicherheit und zuverlässige Sterilität ausgelegt ist
Marke: Bio Plas™ 7000
Includes:
Autoklavierbarer Griff an jedem Gehäuse
Beschreibung
Wirtschaftliches Einwegimpfsystem, das auf Sicherheit und zuverlässige Sterilität ausgelegt ist
Kalibriert mit dem spektralphotometrischen Evans Blue Dye-Verfahren und der gravimetrischen Methode
- Frei von DNA, RNase, DNase, Pyrogenen und PCR-Inhibitoren
- Astral Impfösen, Nadeln und Clone-Piks werden frei von statischen Aufladungen in einzelne röhrenförmige Kammern verpackt, die dann mit Aluminiumfolie hermetisch verschlossen werden
- Die Staubschutzhaube wird vor der Bestrahlung mit Hitze aufgeschrumpft
- Einsatz im Einzelfall oder bei quantitativen Verfahren wie Probenahme, Urinzählung oder Serienverdünnung
Verwendung:
- Aluminiumfolie mit dem Griff durchstechen und nach unten drücken, bis sie an der Öse, der Nadel oder dem Clone-Pik befestigt ist
- Griff herausziehen. Die Impfeinrichtung ist nun für viele Anwendungen bereit
Bestellinformation
Geliefert in 10 Gestellen mit 96 pro Karton
Spezifikation
Ja | |
Steril | |
Impföse | |
Autoklavierbarer Griff |
1 μl | |
Gelb | |
Astral™ Impfgerätesystem | |
Gestell |