Learn More
Fisherbrand™ Klebrige Matten für kontrollierte Umgebungen
Allgemeine Haftmatten eignen sich optimal für den Einsatz in Reinräumen der Elektronikindustrie, Pharmaindustrie, Krankenhäusern, Laboren und der Lebensmittelindustrie zur Aufrechterhaltung einer sauberen Umgebung
Marke: Fisherbrand™ 19181555
Description
Allgemeine Haftmatten eignen sich optimal für den Einsatz in Reinräumen der Elektronikindustrie, Pharmaindustrie, Krankenhäusern, Laboren und der Lebensmittelindustrie zur Aufrechterhaltung einer sauberen Umgebung
- Äußerst wirksam bei der Staubentfernung und anwenderfreundlich
- Polyethylenfilm, beschichtet mit umweltfreundlichem wasserbasierten Acrylklebstoff
- Staubentfernung: 99 %
- Zugfestigkeit: >1,5 kgf/cm2
- 30 Lagen
- 30 Blatt pro Matte, 4 Matten pro Karton
- Nummerierte Registerkarten sorgen für die Entfernung von jeweils einem Blatt
Gütegrade
- M200: für Benutzer von Standardgeräten
- M250: für Benutzer in kritischen Umgebungen (hohe Klebkraft)
Spécification
61 x 114 cm | |
30 Blatt/Matte | |
Blau | |
Polyethylenfilm | |
114,3 cm |
Für höchste Anforderungen in Reinräumen der Elektronikindustrie, der pharmazeutischen Industrie, der Lebensmittelindustrie sowie in Krankenhäusern und Labors | |
Mittlere Haftkraft | |
60,96 cm | |
Cleanroom Tacky Mat |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.