Learn More
Fisherbrand™ Intensifying Screens
Decrease exposure times and lower levels of radioactivity needed for autoradiography of gels
98.43 CHF
Produkte 1
Produktcode Marke dimDimensionsLxW Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke dimDimensionsLxW Preis Menge & Verfügbarkeit  
11873181
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
TFIS57
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Particles emitted from radioactively labeled samples in gel pass through film and strike intensifying screen. Inorganic phosphors absorb energy, converting it to ultraviolet or blue light, which then exposes the film.
  • For use with isotopes that emit high-energy beta particles (e.g., 32P, 45Ca) or gamma particles (e.g., 125I)
  • Fit autoradiography cassettes for common film sizes