Learn More
Fisherbrand™ FB-VE10-1 vertikales Elektrophoresesystem: Kämme
Für den Einsatz mit FB-VE10-1-Vertikal-Elektrophoresesysteme
Marke: Fisherbrand™ MP-15A
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Owl P8 Serie Elektrophoresesystem | |
10 x 10 cm | |
0.05 cm | |
5.9 Zoll | |
15 cm | |
3.9 Zoll | |
13 cm | |
0.29 cm | |
13 cm |
Kamm | |
15 | |
23 μ l | |
3.9 Zoll | |
10 cm | |
0.11 Zoll | |
10 cm | |
5.11 Zoll |