Learn More
Fisherbrand™ TraceableLIVE™ WLAN-Datenprotokollierung: Barometerdruck, mit Remote-Benachrichtigung
Eine einfache, effiziente und zuverlässige Möglichkeit, um kontrollierte Umgebungen zu überwachen. Bleiben Sie immer in Verbindung – mit der sicheren Fernüberwachung in Echtzeit, wo immer Sie auch sind.
Marke:  Fisherbrand™ 6101157
Artikelnummer. 15688085
  • 345.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Monitor remotely your critical environments -- devices connect to existing WiFi
  • Alerts: high and low boundaries for monitored parameters, connectivity interruption, low battery
  • No local software installation required; live data visibility via web browser or iOS/Android mobile
  • Applications
  • 15-079-662 and -663: Monitor CO2, temperature, and humidity
  • 15-079-664: Monitors barometric pressure, temperature, and humidity
  • Secure SSL-encrypted data transmission
  • Alarm notifications available via Mobile Push, E-mail and SMS text message
  • Unlimited scalability: use TraceableLIVE™ in individual environments or an entire network of facilities
  • Multiple point calibration traceable to NIST
  • TraceableLIVE subscription required
Once the setup is complete you can:
  • Set alarm parameters for device remotely
  • View current conditions in your lab anywhere
  • Generate data reports in real time
  • Assign user access for the whole team
Traceable™ Certificate:
Multi-point calibration on an individually-numbered Traceable Certificate which assures accuracy from an ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) calibration laboratory accredited by A2LA. It indicates traceability of measurements to the SI units through NIST or other recognized national measurement institutes (NMI) that are signatories to the CIPM Mutual Recognition Agreement.
TraceableLIVE subscription options:
  • 15-710-065 1 Year Standard Subscription
  • 15-710-066 2 Year Standard Subscription
  • 15-710-067 1 Year Premium Subscription
  • 15-710-068 2 Year Premium Subscription
Spezifikation
Spezifikation
Datenerfassungssystem
Von einem ISO/IEC17025- (Zertifizierungsnr. Nr.1750.01 ) A2 LA-akkreditiertes Kalibrierlabor
Luftqualität, Respirationslabore, Biokraftstoffforschung, kontrollierte Lagerung, Gewächshäuser
± 0.4°C
0.01 % RH
32 °F bis 131 °F
Push-Benachrichtigung über Mobilgeräte, E-Mail, SMS
Parameter: Luftdruck, Temperatur, Luftfeuchtigkeit
±3 % relative Luftfeuchtigkeit (5-75 %), andernfalls ±5 % relative Luftfeuchtigkeit
5 bis 95 % RH
0,01°
0°C bis 55°C