Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Kabelloses Radiosignal-Kühlschrankthermometer
Drahtlose Überwachung von Kühlschränken aus einer Entfernung von bis zu 100 Fuß, mit Min.-/Max.-Speicher und Alarm bei hohen/niedrigen Werten
Marke:  Fisherbrand™ 6424
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15274016
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Includes: Remote-Einheit (separat lieferbar, S04570), Batterie, aufklappbarer Ständer, Wandhalterung, Velcro™, Gehäuse aus ABS-Kunststoff
Beschreibung
Beschreibung
  • Datenaktualisierungen alle 30 Sekunden
  • Temperaturmesswerte von bis zu drei Fernkühlschranksensoren können über ein Funksignal an eine Haupteinheit gesendet werden: Die Frequenz von 433 MHz dringt in Kühlschränke und Wände ein
  • Die versiegelte Flasche aus GRAS (allgemein als sicher anerkannt)-Material ist gegen schnelle Temperaturänderungen beim Öffnen der Kühlschranktür isoliert
  • Min/max-Speicher ermöglicht die Überwachung von Bedingungen über kurze oder lange Zeiträume
  • Der Alarm ertönt, wenn die Temperatur über oder unter die Sollwerte steigt oder fällt; kann in 1°-Schritten eingestellt werden
  • Die Anzeige auf dem Hauptgerät zeigt steigende oder fallende Temperaturtrends an
Spezifikationen
  • Bereich: -30.0° bis +70.0 °C (-22.0° bis +158.0 °F)
  • Auflösung: 0.1°
  • Genauigkeit: ±1.0 °C
  • Funktionen: Wireless, Min/Max-Speicher, Alarm, °F/°C
  • Anzeige: Zweizeiliges LCD-Display, 1 in (2.5 cm) Ziffern
  • Größe, L × W × H: Hauptgerät, 4.5 × 4.25 × 0.75 in (11.4 × 10.8 × 1.9 cm); Remote-Einheit, 3.5 × 2.3 × 0.75 in (8.9 × 5.8 × 1.9 cm)
  • Gewicht: Hauptgerät, 6 oz (170 g); Remote-Einheit, 3 oz (85 g)
Certifications
Traceable™-Bescheinigung mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten und nach ISO 17025 zertifizierten Kalibrierlabor. Sie bestätigt zugleich die Rückverfolgbarkeit nach NIST™-Normen.
Spezifikation
Spezifikation
ISO 17025, A2LA, NIST
0,75 in.
Remote-Einheit (separat lieferbar, S04570), Batterie, aufklappbarer Ständer, Wandhalterung, Velcro™, Gehäuse aus ABS-Kunststoff
11 cm
6 oz.
4,25 in.
4,5 in.
70 °C
-30 °C
-30 °C bis +70 °C
Digital-LCD
11 x 10 x 1.9 cm (4.5 x 4.25 x 0.75 in.)
1.9 cm
4,5 in.
0.1°C
170 g
Drahtloses Radiosignal-Thermometer
158 °F
-22 °F
-22 ° bis +158 °F
±1 °C
10 cm