Learn More
Includes: Schutzgehäuse aus PVC mit ausklappbarem Ständer; drei AAA-Batterien; Stromversorgung für ein Jahr routinemäßige Verwendung; perlenförmiger Kabelfühler Typ K mit einer Kabellänge von 1.2 m (4 ft.)
Beschreibung
Modernes Thermometer im Taschenformat, mit wasserbeständigem Gehäuse. Dieses Fisher Scientific Traceable Thermometer für den gesamten Temperaturbereich ist mit einem Gehäuse aus stoßfestem ABS-Kunststoff versehen und auf raue Bedingungen ausgelegt. Das wasserfeste Gehäuse verhindert das Eindringen von Schmutz, Staub, Dämpfen und Wasser.
Merkmale
- Durch den schnellen Mikroprozessor wird das Display zweimal pro Sekunde aktualisiert
- Thermometeranzeige von -328 bis +2498 °F und -200 bis +1370 °C mit einer Auflösung von 0.1 und 1 °
- Fühlerbereich (im Lieferumfang inbegriffen): -40 bis 250 °C im Dauerbetrieb oder 300 °C kurzzeitig; kompatibel mit allen Typ-K-Thermoelementen
- Genauigkeit: ±1° C zwischen -50 und +740 °C, andernfalls ±2 °C
- Besonders große Zahlen und Hintergrundbeleuchtungs-Taste: 0.62 in. (15.7 mm)
- Über die HOLD-Schaltfläche lässt sich das Display einfrieren, um die aktuelle Anzeige festzuhalten
Funktionen
- Umschaltung von °F auf °C per Tastendruck
- Abrufen der zu einem beliebigen Zeitpunkt erfassten Minimal- und Maximaltemperaturen
- Bei Über-/Unterschreiten von festgelegten Temperatursollwerten ertönt ein Alarm
- Die Countup-Zeitschaltuhr lässt sich von 23 Stunden und 59 Minuten bis auf 1 Minute einstellen
Bestellinformation
Abmessungen: (L x B x H) 7 x 3.25 x 1.5 in. (17.8 x 8.3 x 3.8 cm). Gewicht: 8 oz. (227 g). Geeignet für alle Thermoelementmessfühler Typ K.
Certifications
Traceable-Bescheinigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Normen mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten ISO 17025-Kalibrierlabor.
Spezifikation
ISO 17025, A2LA, NIST | |
1,5 in. | |
Schutzgehäuse aus PVC mit ausklappbarem Ständer; drei AAA-Batterien; Stromversorgung für ein Jahr routinemäßige Verwendung; perlenförmiger Kabelfühler Typ K mit einer Kabellänge von 1.2 m (4 ft.) | |
17.8 cm | |
ABS-Kunststoff | |
0,1 °C | |
227 g | |
7 in. | |
1370 °C | |
-200 °C | |
-200°bis +1370 °C | |
8,3 cm |
17.8 x 8.3 x 3.81 cm (7 x 3.2 x 1.5 in.) | |
3.81 cm | |
48 in. | |
121.92 cm | |
Thermoelement vom Typ K | |
8 oz. | |
3,2 in. | |
2500 °F | |
-328 °F | |
-328 °F bis +2498 °F | |
±1 °C |