Learn More
Fisherbrand™ TRACEABLE™ DIAL BAROMETER
Ideal für die Überwachung von Veränderungen des Wetters und Umweltbedingungen im Laboren oder Anlagen
Marke:  Fisherbrand™ 90029-67
Artikelnummer. 11734206
  • 149.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Eingekerbter Schreibtischständer
Beschreibung
Beschreibung
Einfach ablesbare Fisher Scientific™ Traceable™ Präzisionsbarometer mit Ziffernblatt sind ideal für die Überwachung von Wetteränderungen oder Umweltbedingungen in Laboren oder Anlagen.
  • Das Ziffernblatt hat einen Durchmesser von 4,12 in. (10,8 cm)
  • Es ist in einem Chromgehäuse untergebracht
  • Ein manueller Zeiger zeigt die Änderung des Luftdrucks seit der letzten Messung
  • Der Höhenabgleich erfolgt durch Einstellen mittels Schraube
Bestellinformation
Nettogewicht: 1 lb. (0,45 kg)
Certifications
NIST-konform.
Compliance
Zertifikat mit individueller Seriennummer von einem nach ISO 17025 zertifizierten Kalibrierlabor, um die Rückverfolgbarkeit des Messmittels nach Normen des NIST™ zu bestätigen.
Spezifikation
Spezifikation
Überwachung von Wetteränderungen oder Umweltbedingungen in Laboren oder Anlagen.
Integrierter, gekerbter Tischständer
Präzisionsbarometer mit Drehscheibe
0,45 kg
10,8 cm
±0.5%
Individuelles Zertifikat von einem nach ISO 17025 zertifizierten Kalibrierlabor als Hinweis der Rückführbarkeit des Messmittels gemäß NIST™-Normen.
Korrosionsbeständiges Nickel-Chrom
1 lb.