Beschreibung
Zubehör für die Verwendung mit Traceable™ Platinum Ultra-Accurate Digitales Thermometer.
- Hohe Genauigkeit: 0.05 Prozent zwischen -80 und +290 Grad Celsius
- Wasserdicht
- 4-Leiter Platin/Edelstahl
Spezifikation
0.13 Zoll | |
6 ft. | |
1,8 m (Kabel), 17,8 cm (Sonde) | |
17.8 cm | |
Platin RTD Edelstahlsonde | |
932 °F | |
392 °F | |
-328°F to +932°F | |
Traceable Platinum ultrapräzises digitales Thermometer |
3.3 mm | |
7 in. | |
1.8 m | |
Platin, Edelstahl | |
Ersatzgriffsonde | |
500 °C | |
200 °C | |
-200° bis 500°C | |
0,05 % zwischen -80 und +290 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Zur Leistungsverbesserung sollten die Sonden als System mit dem Messgerät kalibriert werden.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur