Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ hochpräzises Kühlschrankthermometer
Mit einem Dual-Thermometer lassen sich gleichzeitig auf 0.01 ° genau die Temperaturen in Kühl- und Tiefkühlgeräten oder in zwei Bereichen eines Kühlgeräts überwachen.
Marke:  Fisherbrand™ 93675-70
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11735853
  • 122.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Sehr stoßfestes, chemikalienbeständiges Gehäuse aus ABS-Kunststoff, Stativ, Velcro™- und Magnetbänder, Wandhalterung sowie zwei AAA-Batterien (für kontinuierliche, ständig aktive Überwachung für 1 Jahr), Sonde(n)
Beschreibung
Beschreibung
Mit diesem Dual-Thermometer lassen sich gleichzeitig die Temperaturen in einer Kühl-/Tiefkühlkombination oder in zwei Bereichen eines Kühlgeräts auf 0.01 ° genau überwachen. Dieses hochgenaue Fisher Scientific™ Traceable™ Kühlschrankthermometer ist mit einer Alarmfunktion mit Alarmanzeige durch zwei LEDs und zwei Alarmtöne ausgestattet und zeigt die genaue Uhrzeit und das Datum der Auslösung der Thermometeralarme an.
  • Dreifachanzeige zeigt minimale, maximale und aktuelle Temperaturen
  • Min/Max überwacht Messwerte für einen beliebigen Zeitraum, zeigt die genaue Zeit/Datum zur Temperatur
  • Programmierbar in Schritten von 0.01°
  • Alarm ertönt kontinuierlich, auch wenn die Temperatur in den Nicht-Alarmbereich zurückkehrt
  • 10 ft. langes Mikrokabel ermöglicht das Schließen von Kühlschranktüren
  • Temperaturbereich: - 50 bis +70 °C (- 58 bis +158 °F)
  • Auflösung: 0.01 °, Genauigkeit: ±0.3 °C
  • Zeigt genaue Uhrzeit mit Datum an, wenn der MIN/MAX-Messwert aufgetreten ist, und die Uhrzeit mit Datum, wann der Alarm ausgelöst wurde
  • Zwei-Kanal-Alarm ist in Schritten von 0.1° programmierbar und ertönt kontinuierlich, wenn die Temperatur die Sollwerte über-/unterschreitet
  • Schlagfestes, chemikalienbeständiges ABS-Kunststoffgehäuse mit 2.75 × 4.25 × 0.75 in.
  • Gewicht: 5 oz. (141.74 g)
Bestellinformation
Lieferbar mit Flaschensonde oder normaler Sonde. Die Flaschensonde ist in einer Flasche mit 1 in. Durchmesser und 2.5 in. Länge mit ungiftigem Glykol versiegelt. Die reguläre Sonde ist chemikalienbeständig und wasserfest. Sie hat einen Durchmesser von 0.18 in. sowie eine Länge von 0.75 in.
Certifications
Traceable-Bescheinigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Normen mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten ISO 17025-Kalibrierlabor.
Spezifikation
Spezifikation
ISO 17025, A2LA, NIST
4.57 mm
Zur Überwachung der Temperatur in zwei Geräten zur gleichen Zeit (Kühlschrank und Tiefkühlgerät oder zwei Kühlschränke)
1,9 cm
120 in.
11.4 cm
1.9 cm
2 normale Sonden
5 oz.
2,75 in.
158 °F
-58 °F
-58 bis +158 °F
Refrigerators, Freezers
±0,3 °C
6,9 cm
0.18 Zoll
11.4 x 6.9 x 1.9 cm
0,75 in.
Gehäuse aus ABS-Kunststoff, Ständer, Magnetband und Velcro™ Klettband, Wandbefestigung und zwei Batterien Typ AA, zwei Standardfühler
0,7 in.
304.8 cm
ABS-Kunststoff
0.01°C
140 g
4,5 in.
70 °C
-50 °C
-50°bis +70°C
AA
LED