Learn More
Fisherbrand™ TRACEABLE™ DUAL DISPLAY COND. METE
Misst Leitfähigkeit und Temperatur, einschließlich NIST™ Rückführbarkeitszertifikat.
Marke:  Fisherbrand™ 98769-23
282.32 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11704226
  • 430.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Lieferung komplett mit Sonde, 40 Zoll (101.6 cm) Kabel und 9 V-Alkali-Mangan-Batterie.
Beschreibung
Beschreibung
Misst Leitfähigkeit und Temperatur, einschließlich NIST™ Rückführbarkeitszertifikat.
Großes Display
  • LCD ist 1.375 Zoll H: Zeigt gleichzeitig Leitfähigkeits- und Temperaturmesswerte an
  • Der serielle RS-232-C-Ausgang wird an einen IBM-kompatiblen Computer oder Datenlogger angeschlossen
  • Das optionale Datenerfassungssystem DAS3™ (11-661-22) oder DAS-4™ Datenloggersystem (06-661-72) kann Daten erfassen, anzeigen, speichern und in eine vorhandene Datenbank exportieren
Misst die Leitfähigkeit in drei Bereichen mit NIST-Rückverfolgbarkeit
  • 0.0 Bis 199.9μ mho (0.1μ mho-Auflösung),0.001 bis 1.999 mmho (0.001 mmho-Auflösung) und0.01 bis 19.99 mhmo (0.01mmho-Auflösung)
  • Die Genauigkeit beträgt ±2 % des gesamten Skalenendwerts plus 1 Stelle
  • Automatische und manuelle Temperaturkompensation von 0° bis 60° C (32° bis 140° F); Auflösung ist 0.1° und Genauigkeit ist ±0.8° C
  • Das mit jedem Messgerät gelieferte Zertifikat zeigt die Rückführbarkeit des Messmittels auf Standards an, die vom National Institute of Standards and Technology bereitgestellt werden
  • Kalibriert durch ein ISO 17025-Kalibrierlabor, das von A2LA akkreditiert ist.
Vielseitige Speicherfunktion
  • Speichert höchste, niedrigste und durchschnittliche Werte per Knopfdruck
  • Die HOLD-Taste friert die Anzeige ein, um sie später abzulesen
  • Einfache Kalibrierung: Ermöglicht die Anpassung an den K-Faktor (konstant) einer Sonde und die Kalibrierung nach Lösungsstandards
Kompakt und komplett
  • Einheit misst 1.25 W×3 l×7 Zoll H (3.2×7.6×17.8 c)
  • Gewicht 9.5 oz. (269 g)
Bestellinformation
Zu den Zubehörteilen gehören der Easy-Use™115-V-Adapter (11-661-23), DAS-3 Datenerfassungssystem (11-661-22) und DAS-4 Datenloggersystem (06-661-72) (alle separat erhältlich).
Certifications
Die Genauigkeit wird mit einer Traceable Bescheinigung mit individueller Seriennummer bestätigt, die durch ein A2LA-akkreditiertes und nach ISO 17025 zertifiziertes Kalibrierlabor erstellt wurde und die Rückführbarkeit auf NIST™ Normen belegt.
Spezifikation
Spezifikation
Messgerät, Sonde, 40 Zoll (101.6 cm) Kabel, 9 V Alkali-Mangan-Batterie
Seriennr. RS232C
Leitfähigkeit, Temperatur, Temperature
0,1 °C
LCD
269 g
0,1 °
Mehrere
1.25 Zoll
3 in.
7 in.
Alkali
± 2 % FS + 1 Stelle
Leitfähigkeit
0 °C bis 60 °C
0.8 °C
NIST
9.5 oz.
Leitfähigkeit
±2 %
3.2 cm
7.6 cm
17.8 cm
9 V