Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Taupunkt-/Feucht-Thermometer, Bereich: -40 °C bis +70 °C
Anzeige der aktuellen, niedrigsten und höchsten Messwerte
Marke:  Fisherbrand™ 90008-75
Artikelnummer. 11724196
  • 88.60 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Zwei Alkalibatterien Typ AA für ein Jahr Dauerbetrieb, robustes und chemikalienbeständiges Gehäuse aus ABS-Kunststoff
Beschreibung
Beschreibung
  • Alarm bei Über-/Unterschreiten der Sollmesswerte für alle vier Parameter (Kondensationspunkt, Feuchtkugeltemperatur, Feuchtigkeit und Temperatur) einstellbar
  • Der Alarm kann in 0.1 °-Schritten eingestellt werden, ertönt eine Minute lang, und die rote LED-Leuchte blinkt so lange, bis die Messwerte wieder im Normbereich liegen
  • Temperaturbereich: -40 bis +70 °C und -40 bis +158 °F
  • Temperaturauflösung: 0.1° (unter 100 °)
  • Genauigkeit: ±1°C
  • Relative Feuchtigkeit: 1 bis 99 %
  • Auflösung: 0.1 % RH
  • Genauigkeit: ±4 % zwischen 20 und 80 % RH
  • Abmessungen: 4.13 × 4.13 × 1 in. (10.5 × 10.5 × 2.5 cm)
  • LCD-Zeichen: 1 in. (2.5 cm) Höhe
  • Gewicht: 4.25 oz. (0.12 kg)
Certifications
Traceable™-Bescheinigung mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten und nach ISO 17025 zertifizierten Kalibrierlabor. Sie bestätigt zugleich die Rückverfolgbarkeit nach NIST™-Normen.
Compliance
Entspricht den Anforderungen der CLIA-Spezifikation 493.1207 für die Überwachung der Temperatur und Feuchte.
Spezifikation
Spezifikation
ISO 17025, A2LA, NIST
1 in.H
1 in.
Zwei Alkalibatterien Typ AA für ein Jahr Dauerbetrieb, robustes und chemikalienbeständiges Gehäuse aus ABS-Kunststoff
ABS-Kunststoff
4,25 oz.
4,13 in.
4,12 in.
70 °C
-40 °C
- 40° bis + 70°C
±1 °C
10,5 cm
10.5 x 10.5 x 2.5 cm
Überwachung der aktuellen, niedrigsten und höchsten Messwerte
2.5 cm
10.5 cm
0,1 °C
120 g
Traceable Thermometer
158 °F
-40 °F
-40 bis +158 °F
Yes
Digital-LCD
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado