Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Dezimal-Stoppuhr
Präzise Traceable Zeitplanung für Enzymtests, Viskositätsmessungen, Tierstudien und alle Labortests mit Zeitmessung Fisherbrand Traceable Dezimal-Stoppuhr ist robust mit einem wasserfesten ABS-Kunststoffgehäuse, das gegen Feuchtigkeit, Staub und Dämpfe abdichtet, die in rauen Labor-, Pflanzen- oder Feldumgebungen auftreten.
Marke:  Fisherbrand™ 90024-01
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11759825
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Includes: Stoppuhr, Trageband
Beschreibung
Beschreibung
Präzise Traceable Zeitplanung für Enzymtests, Viskositätsmessungen, Tierstudien und alle Labortests mit Zeitmessung Fisherbrand Traceable Dezimal-Stoppuhr ist robust mit einem wasserfesten ABS-Kunststoffgehäuse, das gegen Feuchtigkeit, Staub und Dämpfe abdichtet, die in rauen Labor-, Pflanzen- oder Feldumgebungen auftreten.
Entwickelt für Wissenschaftler in Industrie-, Bildungs-, Krankenhaus- und Regierungslabors, die auf feinste Instrumente bestehen. Entwickelt für einfache Anwendung, Genauigkeit und Zuverlässigkeit.
  • Quarzkristall-Design ist bis zu 0.0005 % — über 100 Mal genauer als andere Stoppuhren
  • Die vier Timing-Formate/Auflösungen der Dezimal-Stoppuhr sind: H./min./s; 1 /100 s; 1 /1000 min; 1 /100,000 h.
  • Die maximalen Anzeigen sind 19.999999 Stunden, 1199.999 Minuten, 71999.99 Sekunden oder 19 Stunden/59 Min./59 Sek./99 Hundertstel
  • Die Stoppuhrfunktionen umfassen Einzelaktionen, Zeitüberschreitungen, Intervallsplit, kumulative Splits und kontinuierliches Rollover
  • Die Dreifachanzeige zeigt kumulative Splits, Intervallsplits und Laufzeit an
  • 500Die wiederverwertbaren Speicher zeigen die Lap-, Split- und Laufzeit an
  • Die Speicherfunktion zeigt außerdem die schnellste, langsamste und durchschnittliche Rundenzeit an
  • Das Gerät zeigt Uhrzeit, Datum und Wochentag an und verfügt über einen Uhrzeitalarm
  • Weitere Funktionen sind Countdown-Alarm, Countdown- und dann Countup-Alarm, Countdown-Wiederholung, Pacer und Stroke-Funktionen
  • Der Zeitbereich ist 19 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden und 99 Hundertstel
  • Genauigkeit: 0.0005%
  • Größe: 6.4 x 7.6 x 1.9 cm (2.5 x 3 x 0.75 Zoll)
  • Gewicht: 2.5 oz.
Bestellinformation
Auswechselbare Batterie: Kat.- Nr. 02-440-1A
Certifications
Eine Traceable™ Bescheinigung mit individueller Seriennummer wird von einem nach ISO 17025 zertifizierten und durch A2LA-akkreditierten Kalibrierlabor zur Verfügung gestellt. Es bestätigt zugleich die Rückführbarkeit nach NIST-Normen.
Spezifikation
Spezifikation
Digitale Stoppuhr
Akustisch
0,01 Sekunden
Silberoxid-Batterie, 4 Jahre
2,5 in.
3 in.
0,75 in.
1.9 cm
2,5 oz.
Stoppuhr, Silberoxidbatterie mit 4 Jahren Betriebsdauer, Trageband
ISO 17025, A2LA, NIST
10 h
5e-06
LCD
6.35 x 7.62 x 1.9 cm (2.5 x 3 x 0.75 in.)
6.35 cm
7.62 cm
0,75 in.
1.9 cm
0,07 kg
Enzymtests, Viskositätsmessungen, Tierstudien und alle Labortests mit Zeitmessung
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado