Learn More
Fisherbrand™ TRACEABLE™ BENCH CONDUCTIVITY METE
Misst Leitfähigkeit, Widerstand, gelöste Feststoffe, Salinität, Konzentration und Temperatur; einschließlich Zertifikat über die Rückverfolgbarkeit auf Standards von NIST™.
Marke: Fisherbrand™ 98769-22
Includes: Gebrauchsfertig. Mit 115-V-Netzteil, 3 langer (7.6 cm) Glassonde, Buchse zur Stromversorgung des Aufplattungsstroms der Sonde, 21 Zoll langem (53.3 cm) schwenkbarem Sondenhalterarm und 9 V-Batterie.
Beschreibung
Misst Leitfähigkeit, Widerstand, gelöste Feststoffe, Salinität, Konzentration und Temperatur; einschließlich Zertifikat über die Rückverfolgbarkeit auf Standards von NIST™.
- Verfügt über sechs Messmodi — Leitfähigkeit, Widerstand, Gesamtvolumen gelöster Feststoffe, Salzgehalt, Konzentration und Temperatur
- Ideal für ISO9000- und behördliche Zertifizierungsanforderungen
- Wenn die Funktion nicht deaktiviert ist, wählt die automatische Orange automatisch den am besten geeigneten Bereich für die aktuelle Messung aus
- Die Bedienelemente ermöglichen eine Kalibrierung nach Lösungsstandards. Vier Kalibrierpunkte gewährleisten Genauigkeit über den gesamten Bereich
- Automatischer/manueller Temperaturausgleich mit Messwerten gemäß internationalem Standard von 25°C
- Die Funktion zur Deaktivierung des Temperaturausgleichs erfüllt die Anforderungen der USP-NF (United States Pharmacopeia, National Formulary, 645 Conductivity Measurement)
- Misst die Leitfähigkeit in Chromatographie, Biologie, Lebensmittel, Elektronik und Wasseranalyse
- Erfüllt die CAP-, ASTM™-, NCCLS- und ACS-Spezifikationen bei der Messung von Wasser in Reagenzienqualität
- Enthält ein Zertifikat zur Kennzeichnung der Rückführbarkeit des Messmittels auf Standards, die vom National Institute of Standards and Technology bereitgestellt werden; kalibriert durch ein von A2LA akkreditiertes ISO 17025-Kalibrierlabor
- Der RS-232-C-Ausgang ermöglicht das Herunterladen von Messwerten auf den zusätzlichen Datenlogger oder Computer
Messmodi und -bereiche
- Leitfähigkeit-Autobereich: 0.01μS bis 200 mS (in 5 Bereichen)
- Widerstands-Autobereich: 0.001 Bis 20.00 Megaohm (in 2 Bereichen)
- TDS-Autobereich: 0.01 mg/l bis 20.0g/L (in 4 Bereichen)
- Temperatur -30° bis +130 °C (-22° bis +266 °F)
- Konzentration: 0.000 bis 9999 Benutzereinheiten
- Salinität: 2 bis 42 ppt
- Relative Genauigkeit: ± 0.3 %
Temperaturkompensation
- Tippt automatisch und manuell, zeigt Temperatur° F/° C an
- Referenztemperatur (Leitfähigkeit): Verweise auf internationale Norm 25° C (77° F)
Eigenschaften
- Interne elektronische Kalibrierung (1000° mhos und 0.001 megohm)
- Datenausgabe: RS-232-C, Recorder-Buchse
- Anzeige: 0.5-Zoll-Display, -stelliges LCD
- Nettogewicht: 0.7 kg (1.5 lb.)
- Abmessungen (L x B x H): 21 x 15.2 x 8.9 cm (8.25 x 6 x 3.5 in.)
Bestellinformation
Ersatzglassonde (09-326-2 A) und unzerbrechliche Epoxidplastiksonde (22-278143) sind separat erhältlich.
Spezifikation
115 V Power Adapter, 3 in. long (7.6 cm) Glass Probe, Receptacle to supply probe replatinizing current, 21 in. long (53.3 cm) Pivoting Probe Holder Arm, 9 V Battery | |
RS232 | |
Leitfähigkeit, Widerstandsfähigkeit, gelöster Feststoff, Salinität, Konzentration, Temperatur, Resistivity, Dissolved Solid, Salinity, Concentration, Temperature | |
0.01 μS bis 200 mS | |
0.01 mg/l bis 20 g/l | |
-22°F to +266°F | |
LCD | |
0.7 kg | |
0.01μS/cm bis 200 mS/cm | |
8.25 in. | |
8.89 cm | |
115 V |
± 0,3 % | |
Leitfähigkeit | |
4 | |
2 bis 42 ppt | |
-30 °C bis +130 °C | |
0.001 bis 2 Megaohm | |
CAP, ASTM, NCCLS, ACS | |
1.5 lbs. | |
± 0.3 % | |
20.95 cm | |
9 V |