Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ 60-Speicher-Stoppuhr
Mit Wiederholfunktionen für den Countdown-Alarm. Die Fisherbrand Traceable Stoppuhr mit 60 Speicherplätzen verfügt über eine dreizeilige Anzeige, die gleichzeitig die Laufzeit, den kumulativen Split und den Intervallsplit anzeigt.
55.60 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Digitale Stoppuhr |
---|---|
Zeitbereich | 10 h |
Alarms | Akustisch |
Genauigkeit | 1e-05 |
Display | LCD |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11522803
|
Fisherbrand™
90024-03 |
Stoppuhr, Silberoxidbatterie mit 2 Jahren Betriebsdauer, Trageband | N/A | ||||||
Beschreibung
Mit Wiederholfunktionen für den Countdown-Alarm. Die Fisher Scientific™ Traceable Stoppuhr mit 60 Speicherplätzen verfügt über eine dreizeilige Anzeige, die gleichzeitig die Laufzeit, den kumulativen Split und den Intervallsplit anzeigt. Über die sechzig Speicherplätze können alle Splits und die Probennummern 1 bis 60 aufgerufen sowie die Zeiten für Intervallsplit, längste, kürzeste und durchschnittliche Zeit angezeigt werden.
Countdown auf eine beliebige Zeit von 10 Stunden bis 1 Sekunde einstellbar. Wenn Null erreicht ist, ertönt ein Alarm, und der Timer beginnt ab der programmierten Zeit erneut mit dem Rückwärtszählen. Der Wiederholungszyklus wird automatisch fortgesetzt, bis er gestoppt wird.
- Bietet Stoppuhrfunktionen für Einzelaktion, Zeit ein/aus, kontinuierliche Zeitmessung, kumulative Split-Funktion, Intervall-Split, 60 Speicherplätze und programmierbare Zeitmessung
- Als Chronograph zeigt die Stoppuhr die Uhrzeit, das Datum und den Wochentag an; außerdem verfügt sie über einen Uhrzeitalarm
- Der Zeitmessbereich ist 9 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden und 99 Hundertstel
- Auflösung: 1 Sekunde
- Toleranzbereich: bis zu 0,001 %
- Größe: 5,4 x 6,7 x 1,9 cm (2,125 x 2,625 x 0,750 in.)
- Gewicht: 2 oz.
Bestellinformation
Auswechselbare Batterie: Kat.- Nr. 02-440-1A
Certifications
Eine Traceable™ Bescheinigung mit individueller Seriennummer wird von einem nach ISO 17025 zertifizierten und durch A2LA-akkreditierten Kalibrierlabor zur Verfügung gestellt. Es bestätigt zugleich die Rückführbarkeit nach NIST-Normen.
Spezifikation
Digitale Stoppuhr | |
Akustisch | |
LCD | |
0,056 kg | |
ISO 17025, A2LA, NIST |
10 h | |
1e-05 | |
2 oz. | |
Mit Wiederholfunktionen für Countdown-Alarm |