Learn More
Fisherbrand™ ACCESSORY TRACEABLE™ EXTERNAL ML
Zubehör für das Funk-Handthermometer
Marke:  Fisherbrand™ 4618
Artikelnummer. 11769755
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die Fisher Scientific™ Traceable™5 ml Impfstoff-Flaschensonde überwacht Produkte, die Türöffnungen in Tiefkühlschränken, Inkubatoren und Kühlschränken ausgesetzt sind
  • Imitiert die Impfstofftemperatur
  • Passt in die Impfstoffschale
  • Gefüllt mit patentierter ungiftiger Glykollösung zur Temperaturpufferung
Spezifikation
Spezifikation
Sonde
Externes Funksignalthermometer