Learn More
Fisherbrand™ SONOTRODE MIT 8 SPITZEN Á DM. 3,1 MM
Sonotrode mit Spitze für Ultraschall-Homogenisatoren des Modells 120
Marke:  Fisherbrand™ FB4602
Artikelnummer. 12357338
  • 2310.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Diese Fisher Scientific Sonotrode mit Spitze wurde für den Gebrauch mit Ultraschall-Homogenisatoren des Modells 120 entwickelt
  • Sonotrode mit 8 Kanalspitzen
  • Für die Verwendung mit Ultraschall-Homogenisatoren des Modells 120
Spezifikation
Spezifikation
Spitzen-Sonotrode
0,12 Zoll
0,3 cm
Modell 120 Ultraschall-Homogenisator