Learn More
Fisherbrand™ ULTRASCHALLWANDLER (KONVERTER) 500W/700W
Ersatzkonverter 20 kHz für Ultraschall-Homogenisatoren Modell 505/705
Marke:  Fisherbrand™ FBCL334
1172.75 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12941191
  • 2035.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • 20 KHz-Konverter
  • Für die Verwendung mit Ultraschall-Homogenisatoren der Modelle 505 und 705
Spezifikation
Spezifikation
Ersatzkonverter
20 kHz-Konverter
Ultraschall-Homogenisator Modell 505 und 705