Learn More
Fisherbrand™ Taumelmischer mit fester Drehzahl
Ermöglicht eine schonende gleichmäßige Mischung von Flüssigkeiten in Röhrchen, Platten, Zellkulturkolben und Schalen
363.00 CHF
Spezifikation
Material | Aluminiumplattform |
---|---|
Display | LED |
Enthält | Gummimatte mit Vertiefungen; 6 Befestigungsbänder für Röhrchen |
Zeitschaltbereich | 0 min bis 99 h 59 min |
Gewährleistung und Service | 2 Jahre |
Produktcode | Marke | Steckertyp | Drehzahlbereich | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Steckertyp | Drehzahlbereich | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15584070
|
Fisherbrand™
88861042 |
EU-, UK-, CN-Stecker | 18 U/min | 220 V, 50 Hz, Steckertyp: EU, UK, CN |
363.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
- Wirtschaftliche Konstruktion
- Einfach zu bedienen, Plug-and-Play Betrieb
- Bewegung mit fester Geschwindigkeit in einem Winkel von 20°
- Betriebstemperaturbereich: 5 bis 40 C, verwendbar in Inkubatoren, Kühlschränken und Kammern ohne CO2
- Die Matte ist abnehmbar und kann mit Seife und Wasser gereinigt werden
Spezifikation
Aluminiumplattform | |
Gummimatte mit Vertiefungen; 6 Befestigungsbänder für Röhrchen | |
2 Jahre |
LED | |
0 min bis 99 h 59 min |