Learn More
Fisherbrand™ Modell 705 Sonic Dismembrator Zubehör
4 Spitzen/Horne für die Verwendung mit 500 oder 700 Watt-Ultraschallsystemen; Ersatzspitze ebenfalls erhältlich.
560.00 CHF - 2320.00 CHF
Benötigt: Kat.- Nr. FB4659
Produktcode | Marke | Produkttyp | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15320382
|
Fisherbrand™
FB4660 |
Ersatzspitze | 4-Spitzen-Sonotrode (Nr. 4659) |
560.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15310382
|
Fisherbrand™
FB4659 |
4-Spitzen-Sonotrode | FB705 Ultraschall-Homogenisator und Q700 Ultraschallgerät |
2320.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Für die Verarbeitung von Volumen mit 0.5 bis 15 ml
- Für die gleichzeitige Verarbeitung von bis zu 4 Proben