Learn More
Fisherbrand™ Fisher Scientific™ Vortexmischer für Mikrotiterplatten
Entwickelt für das Schütteln von Mikrotiterplatten oder Röhrchen für eine starke, konsistente Mischwirkung.
Marke: Fisherbrand™ 80863037
403.27 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Halter für Becher, einzelne Mikrotiterplatten sowie abnehmbarer 234 cm (92 Zoll)-Halter, dreiadriges Kabel und Stecker. (230-V-Gerätewerden mit einem Eurostecker geliefert.)
Beschreibung
Standardmodell
- Analoges Mischerdesign mit variabler Drehzahl für Dauerbetrieb
- Hohe Geschwindigkeit und kleine Umlaufbahn sind optimal für das Mischen von Mikrotiterplatten geeignet
- Wählen Sie zwischen zwei Modi: Touch-Modus zum Mischen von Röhrchen bei gedrücktem Tassenkopf; Ein Modus bei Verwendung der Mikrotiterplattenbefestigung für Dauerbetrieb
- Mikroprozessorsteuerung: 3-Weg-Netzschalter; Drehzahlregler: variable Markierungen 1–10
- 5Jahre Garantie
- Ideal für Anwendungen, die reproduzierbare Ergebnisse erfordern
- Steuerung per Touchpad
- LED-Display
- Genaue Geschwindigkeits- und Zeitergebnisse
- Wählen Sie zwischen zwei Modi: Touch-Modus, der das Mischen beim Drücken des Becherkopfes aktiviert; kontinuierlicher Modus bei Verwendung von Zubehörgeräten
- Mikroprozessorsteuerung: 3-Wege-Netzschalter, LED-Anzeige für Tasten zum Hoch- und Herunterfahren der Zeit/Geschwindigkeit für die Sollwertsteuerung
- Der Timer zeigt die abgelaufene Zeit an. Zudem kann auf eine benutzerdefinierte Zeitgrenze programmiert werden
- Der Timer schaltet sich ab, wenn die Zeit Null erreicht
- 5 Jahre Garantie
Serviceleistungen
5 Jahre Garantie
Spezifikation
3,5 mm | |
230 V, 50/60 Hz | |
30 W | |
Mikrotiterplatte Vortexmischer | |
50/60 Hz |
300 bis 3500 U/min | |
230 V | |
0,13 A | |
EU-Stecker | |
Halter für Becher, einzelne Mikrotiterplatten sowie abnehmbarer 92-Zoll-Halter, dreiadriges Kabel und Stecker. |