Learn More
Fisherbrand™ SOLAR METRIC CONVERTER
Ändern Sie Labormessungen in kürzester Zeit in US-amerikanische oder metrische Werte
Marke: Fisherbrand™ 1000
Includes: Zweitbatterien und Anleitung
Beschreibung
Ändern Sie Labormessungen in kürzester Zeit in US-amerikanische oder metrische Werte
Bietet schnelle und präzise Antworten für 126 metrische Konvertierungen.
- Konvertiert Länge, Fläche, Volumen, Gewicht, Flüssigkeit, Energie und Temperatur
- Führt englische (Imperial) Konvertierungen durch und verfügt über alle Grundrechenfunktionen
- Mit 8-stelligem 0.5 Zoll 1.3 (cm) hohem LCD-Display, erhöhten Tasten in Übergröße und gummierten Seitengriffe für einfache Handhabung
- Die automatisch ausklappbare LCD-Abdeckung kann in einen Tischständer umgewandelt werden
Bestellinformation
Abmessungen: 3.75 x 3 x 0.5 in. (9.5 x 7.6 x 1.3 cm); Gewicht: 57 g (2 oz.)
Spezifikation
Metrischer Konvertierungsrechner | |
0,5 in. | |
3,75 x 3,0 Zoll | |
1,3 cm | |
9,5 cm | |
7,6 cm | |
56,6 g | |
Zweitbatterien und Anweisungen |
LCD | |
Erhöhte, übergroße Tasten | |
0,5 in. | |
3,75 in. | |
3 in. | |
2 oz. | |
Alle Funktionen des Routine-Rechners |