Learn More
Fisherbrand™ ISOTEMPTM RT Advanced Heissplattenrührer, 350 °C, Keramik, Aluminium
Rührbereich: 30 bis 2000 U/min; Form: Rund; Größe: 5,5 Zoll Durchm.; Max. Probenlast: 25 kg; Steckertyp: Verschiedene Ausführungen
Marke: Fisherbrand™ 88860005
610.36 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Der schlanke, flache RT Advanced Digital Heizplattenrührer bietet digitale Temperatur- und Drehzahlregelung mit 0,1 °C Temperaturauflösung und Rührdrehzahlbereich von 30 bis 2000 U/min. Wählen Sie Ihre Aufheizrate aus und erleben Sie eine hervorragende Wärmeübertragung durch die eng integrierte Struktur des Heizelements und eine keramikbeschichtete Aluminiumlegierung, die eine hervorragende Gleichförmigkeit und Korrosionsbeständigkeit bietet und gleichzeitig eine optimale Überwachung von Farbänderungen in Proben oder Medien während des Betriebs ermöglicht.
Präzise Steuerung für optimale Genauigkeit
- Mikroprozessor-PID-Regelung mit Rückmeldung
- Digitale LED-Temperatur- und Drehzahlanzeige (0,1 C Auflösung für Temperatur)
- Aktuelle und eingestellte Temperatur oder Rührgeschwindigkeit gleichzeitig anzeigen
- Rührdrehzahlbereich: 30 bis 2000 U/min
- Bei Viskositätsänderungen wird die Regelgeschwindigkeit durch die Rückkopplungsfunktion beibehalten
- Temperaturbereich: Max. 350 °C/662 °F
- Die Heizrate kann in 1 % Intervallen zwischen 0 und 100 % bei eingestellt werden
- Stellen Sie den Timer so ein, dass er sofort startet, herunterzählt oder startet, wenn die obere Platte den gewünschten Sollwert erreicht
- Vom Anwender konfigurierbare Einstellung des Temperaturgrenzwerts
- Tastensperre für zusätzliche Sicherheit
- Wenn das Gerät angeschlossen ist, wechselt es automatisch in den Modus für externe Sensoren
- Ermöglicht die Kontrolle der Probentemperatur während der Verwendung
- Ermöglicht die Echtzeiterkennung von Proben- oder Medientemperaturen auf dem digitalen Display
- Zwei Gewindebohrungen für Stützstäbe halten verschiedene Arten von Geräten wie Temperatursensoren, Thermometer, Laborglas und mehr (Stützstange und Klemme separat erhältlich)
- Temperatursonden im Lieferumfang enthalten
- Die Warn-LED der oberen Warmhalteanzeige leuchtet auf, wenn das Gerät ausgeschaltet und immer noch angeschlossen ist, bis die obere Platte die Umgebungstemperatur erreicht
- Der Rührmechanismus mit sanftem Start verhindert Spritzer beim Starten
- Automatische Übertemperaturabschaltung
- Abnehmbares Stromkabel
- Die optionale transparente Abschirmung schützt den Benutzer vor Spritzern
- Rührkapazität: 20 l (H2O)
- Maße der oberen Platte: 140 mm/5.5 in Durchmesser
- Top plate material: Keramik-beschichtetes Aluminium
- Gesamtabmessungen (L x B x H): 290 x 161 x 100mm/11,42 x 6,34 x 3,94 in.
- Gehäusematerial: Aluminium
- Anzeige: LED digital (0,1 C Auflösung)
- Heizleistung: 600W
- Maximale Tragkraft: 25 kg/55.1 lbs
- Elektrik: 120 V, 60 H/230 V, 50/60 Hz
- Heizbad (Kat. Nr. 11-676-269)
- Transparenter Sicherheitsschutz (Kat. Nr. 11-676-270)
- Stützstange (Kat. Nr. 11-676-271)
- C-5, Klemmhalter (Kat. Nr. 11-676-276)
- 3-Fach Klemme (Kat. Nr. 11-676-277)
- Temperatursonde der Klasse A (PT100, 400 °C) (Kat. Nr. 11-676-278)
Certifications
CE, cCSAus
Serviceleistungen
Zwei Jahre
Spezifikation
Keramikbeschichtetes Aluminium | |
Kabelsatz mit verschiedenen Steckern | |
PID/Skalierung | |
5,5 in. Durchm. | |
50 bis 350 °C | |
50 bis 350 °C (122 bis 662 °F) | |
50/60 Hz | |
290 cm | |
600 W | |
Rund | |
Verschiedene Ausführungen | |
30 bis 2.000 U/min |
230 V | |
Aluminium | |
11,42 in. | |
100 mm | |
122 bis 662 °F | |
3,94 in. | |
161 cm | |
6,34 in. | |
Heizplattenrührer | |
25 kg | |
20 l |