Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Beheizte Immersions-Umwälzthermostate: Modell 6200B
Praktische, einfache Möglichkeit zur Umwandlung von offenen Bädern in Bäder mit konstanter Temperatur.
1910.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE, Sicherheitsklasse II |
---|---|
Pumpentyp | Kraft und Absaugung |
Temperaturbereich | Umgebungstemperatur +10 bis 200 °C |
Typ | Isotemp™ Einhängethermostat |
Modell | 6200 B |
Includes: Rohranschlussstücke mit externer Umwälzung
Produktcode | Marke | Spannung | Frequenz | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Spannung | Frequenz | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11336681
|
Fisherbrand™
211390100 |
230 V | 50 Hz | Isotemp™ Einhängethermostat |
1910.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Präzision, Eigenschaften und Leistung ermöglichen die Optimierung von Konfigurationen für verschiedene Anwendungsanforderungen.
Jedes Gerät verfügt über:
- Zwei Pumpgeschwindigkeiten: 50 und 100 %
- Regelbare PID-Steuerung
- Großes, gut ablesbares, fünfzeiliges LCD-Display
- Drei Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch
- Übertemperatur-/Tiefstandsabschaltung mit akustischem und optischem Alarm
- Hochwertiger Industriemotor für exzellente Pumpleistung und lange Lebensdauer
Temperaturbereich: Umgebungstemperatur bis 200 °C
6200 Regler
für Automatisierung und Fernbetrieb
- Umgebungstemperatur bis 200 °C
- Heizung mit 1.2 KW Leistung
- Leistungsstarke Druck-/Saugpumpe
- Fünf programmierbare Sollwerte: +20, +37, +50, +70 und +100 °C
- Temperaturanzeige in °C, °F oder °K mit einer Auflösung von 0.1 oder 0.01
- Erhältlich mit einer Brücke
- RS232-/USB-Schnittstellenoption
- Ferngesteuerte Temperaturregelung externer Systeme (mit optionaler Sonde)
- Kompatible Flüssigkeiten: DI-Wasser bis zu 3 mOhm; 50/50 EG/PL; Sil 100; Sil 180 und Sil 300
Certifications
UL/CSA (Konformität ausstehend), CE-zertifiziert, RoHS/WEEE
Compliance
Sicherheitsklasse III, FL-DIN 12876
Warranty
Zwei Jahre
Spezifikation
CE, Sicherheitsklasse II | |
Umgebungstemperatur +10 bis 200 °C | |
6200 B | |
13.4 Zoll |
Kraft und Absaugung | |
Isotemp™ Einhängethermostat | |
21 |