Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Umwälzthermostate für Heizbäder: Modell 4100 H24
Zuverlässige Heizgeräte mit hoher Wattleistung sorgen durch schnelles Aufheizen der Flüssigkeit dafür, dass die Flüssigkeit für Ihre Anwendung geeignet ist.
2415.00 CHF
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 14 bis 24 l |
---|---|
Flussrate | 17 |
Pumpentyp | Kraft |
Temperaturbereich | 10°C bis 100°C |
Typ | Isotemp™ Beheizter Bad-Umwälzthermostat |
Includes: Enthält Armaturen zur externen Umwälzung
Produktcode | Marke | Spannung | Frequenz | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Spannung | Frequenz | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11376661
|
Fisherbrand™
211113100 |
230 V | 50 Hz | Isotemp™ Beheizter Bad-Umwälzthermostat |
2415.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Der Standardschaltkreis für die Übertemperaturabschaltung ist benutzerdefiniert, um sicherzustellen, dass die Anwendungstemperaturen die Sollwertparameter nicht überschreiten
- Abschaltung bei hohen Temperaturen und niedrigem Wasserstand
- Die kompakte Standfläche nutzt die Arbeitsfläche maximal
- Enthält Armaturen zur externen Umwälzung mit 8 mm- und 12 mm-Anschlüssen sowie Versorgungs- und Rückhalteklammern
- Bei allen Heizbädern ist eine Abdeckung für den Arbeitsbereich im Lieferumfang enthalten
- Hochwertige Edelstahlbäder
- Alle Badabflüsse befinden sich auf der Vorderseite des Geräts und enthalten ein integriertes Ventil
Spezifikation
14 bis 24 l | |
Kraft | |
Isotemp™ Beheizter Bad-Umwälzthermostat | |
310 mbar |
17 | |
10°C bis 100°C | |
Externe Zirkulationsarmatur | |
4100 H24 |