Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ 4100 H6A Offene beheizte Umwälzbadzirkulatoren aus Acryl
Offene Heizbäder aus Acrylglas sind mit Brückenplatten zur Platzierung des Steuerkopfes ausgestattet
Marke:  Fisherbrand™ 211117100
1086.44 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11306671
  • 1750.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Optimal für Kunden, die das Anwendungsverhalten im Bad beobachten müssen
  • Heizleistung bis zu 1000 Watt
  • Mit 6-Liter-Bad
  • Einfache Beobachtung der Proben während der Arbeit
Temperaturbereich: Umgebungstemperatur bis 80 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
185,9 bis 236,6 oz.
17 l/min
10°C bis 80°C
1.2
±0,5 °C
16 in.
7,4 in.
13,3 in.
13 lb.
230 V 50 Hz
50 Hz
5,5 bis 7,0 l
Kraft
Isotemp™ Offener beheizter Acrylbad-Umwälzthermostat
310 mbar
16 x 7,4 x 13,3 in. (40,6 x 18,7 x 33,7 cm)
40,6 mm
18,7 cm
33,7 cm
5,8 kg
230 V