Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ 4100 H5P Offene beheizte Umwälzbadzirkulatoren
Offene, beheizte Bäder sind aus sehr steifem Polyphenylenoxid (PPO) hergestellt und bis zu +100 °C thermisch beständig, was sie zu einer hervorragenden Alternative zu Edelstahl macht.
Marke:  Fisherbrand™ 211114100
1156.79 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11366661
  • 1860.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Offene, beheizte Bäder sind aus sehr steifem Polyphenylenoxid (PPO) hergestellt und bis zu +100 °C thermisch beständig, was sie zu einer hervorragenden Alternative zu Edelstahl macht.
Diese kostengünstigen Umwälzthermostate verwenden Wasser als Wärmeträgerflüssigkeit. Die Bäder verfügen über integrierte Griffe und Halterungen und sind mit Brückenplatten für die Platzierung des Steuerkopfs ausgestattet.
  • Heizleistung bis zu 1000 Watt
  • Mit 5-Liter-Bad
  • Die kostengünstigste Wahl für ein Heizbad
Temperaturbereich: Umgebungstemperatur bis 100 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1,19 bis 1,4 gal.
17 l/min
Umgebungstemperatur 10 bis 100 °C
1,2 kW
4100 H5P
15,3 x 7,5 x 13,7 in. (38,8 x 19 x 34,7 cm)
38,8 cm
19 cm
34,7 cm
5,4 kg
230 V
4,5 bis 5,3 l
Kraft
Isotemp™ Offener beheizter Badthermostat
Polyphenylenoxid
±0,5 °C
15,3 in.
7,5 in.
13,7 in.
11,9 lb.
230 V 60 Hz
50 Hz