Learn More
Fisherbrand™ Zubehör für digitale Rollerflaschen: Dichtungen und O-Ringe
O-Ringe für digitalen Flaschenroller.
5.65 CHF
Spezifikation
Produkttyp | O-Ring |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Fisher Scientific Digitaler Flaschenroller (Kat.- Nr. 11-676-250) |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15396617
|
Fisherbrand™
88861011 |
23,5 x 3,55 cm |
5.65 CHF
20 Packungen |
Verfügbar ab: 16-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15306627
|
Fisherbrand™
88861012 |
13,2 x 2,88 cm |
5.65 CHF
20 Packungen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Zusätzliche O-Ringe für die Verwendung mit Fisher Scientific Digitalem Flaschenroller (Kat.- Nr. 11-676-250).
Spezifikation
O-Ring | |
Fisher Scientific Digitaler Flaschenroller (Kat.- Nr. 11-676-250) |