Learn More
Fisherbrand™ accuTupH™ pH-Kombinationselektroden mit gehärteter Spitze - ohne Quecksilber
Eignet sich ideal für Labor und Q.C.-Messungen.
Marke: Fisherbrand™ 93X557901
191.41 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
pH-Kombinationselektrode für Laboreinsatz und präzise QC-Messungen mit einer Ansprechzeit von unter 10 Sekunden.
- pH-Kombinationselektrode
- Einzeldiaphragma
- Temperaturbereich: 80 bis 100 °C
- pH-Bereich: 0-14
- Reaktionszeit unter 10 Sekunden
Spezifikation
US-Standard/Pin | |
Glas | |
0 °C bis 100 °C | |
Flüssig | |
Ag/AgCl | |
< 10 s | |
80 °C bis 100 °C | |
102 mm | |
10 mm |
Einzeln | |
0 bis 14 | |
pH-Kombinationselektrode | |
pH | |
0 bis ±25 mV | |
32 bis 212 °F | |
4 in. | |
0,4 in. |