Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Natrium-Halbzellen-ISE mit Glasmembran – Quecksilber-frei
ISE-Halbzelle mit Glaskörper zur Bestimmung der Natriumkonzentration
640.00 CHF
Spezifikation
Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C bis 80 °C |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bestimmung der Natriumkonzentration |
Material | Glas |
Durchmesser (angloamerikanisch) Körper | 0.5 Zoll |
Durchmesser (metrisch) Körper | 12,7 mm |
Produktcode | Marke | Anschlusstypen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anschlusstypen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11580124
|
Fisherbrand™
93X559701 |
US-Norm | N/A | ||||||
Beschreibung
Eigenschaften
- Geringe Drift, schnelles Ansprechverhalten, hohes Selektivitätsverhältnis, gute thermische Stabilität und großer Arbeitsbereich
- Kontinuierliche elektrische Abschirmung und Isolierung der internen Elemente, Kabel und Anschlüsse
- Äußerst stabile, reproduzierbare Messwerte mit einem Minimum an elektrischem Rauschen
- Die schnelle Reaktionszeit senkt die Kosten pro Test
- Einzeln geprüft, nach GLP-Anforderungen serialisiert und durch den Support der Mitarbeiter von Fisher Scientific Technical Applications abgesichert
Halbzelle im Glasschaft zur Bestimmung von Natrium
- Speziell formulierter, auf Natrium ansprechender Glaskolben
- Direkte Messung der Konzentration von aktiven Natrium-Ionen
- Referenzelektroden wie Modelle mit Einzeldiaphragma (13-620-52) oder Doppeldiaphragma (13-62047 oder 13-620273) erforderlich
Bestellinformation
Abmessungen:
- Durchmesser: Gehäuse 0.5 in. (12.7 mm), Kappe 0.625 in. (16 mm)
- Länge: 4 Zoll L (10.2 cm)-Gehäuse, 1.5 Zoll L (3.8 cm)-Kappe, 5.5 Zoll L (14 cm)
Spezifikation
0 °C bis 80 °C | |
Glas | |
12,7 mm | |
4 Zoll | |
0 bis 14 |
Bestimmung der Natriumkonzentration | |
0.5 Zoll | |
16 mm | |
102 mm | |
0 °F bis 176 °F |