Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Glass Body Calomel Reference Electrodes
Marke:  Fisherbrand™ 93X218938
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11523975
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
Beschreibung
Beschreibung
  • Standard-size glass body
  • Contains mercury
  • -5° to +80°C
  • 0 to 14pH range
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Pin
Glas
-5°C to +80°C
Biomedical, Tris
Kalomel
80°C Max.
30 in.
76.2 cm
1 cm
Sleeve
0 bis 14
Mercury
Hg/Hg2Cl2 (Calomel)
23 °F bis 176 °F
5,75 in.
14.6 cm
0.37 Zoll
1.6 cm