Learn More
Fisher BioReagents™ SurePrep™ Wasser-RNA/DNA-Aufreinigungskit
Bietet eine schnelle Methode für die Isolierung und Reinigung von Gesamt-RNA und DNA gleichzeitig von allen Mikroorganismen in Umweltwasserproben, einschließlich Bakterien, Pilzen und Algen
Marke:  Fisher BioReagents™ BP2814-25
Artikelnummer. 10711314
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Includes: Lyse-Lösung (15 ml); Enzym-Inkubationspuffer (4 ml); Nukleinsäure-Elutionspuffer (4 ml); Nukleinsäure-Waschlösung (11 ml); Spin-Säulen (25); Sammlungsröhrchen (25); Elutionsröhrchen,1.7 ml (25); Bead-Röhrchen (25 ); Filtersäulchen,0.45μm (25)
Beschreibung
Beschreibung
  • Geeignet für die Verwendung mit kleinen und großen Wasserproben aus einer Vielzahl von Quellen, einschließlich Meerwasser, Seen, Trinkwasser und Abwasser
  • Optimierte Säulchen, Lösungskomponenten und anwenderfreundliches Protokoll ermöglichen die gleichzeitige Isolierung und Aufreinigung von DNA und RNA
  • Alle RNA-Spezies von großer mRNA und ribosomaler RNA bis hin zu microRNA und siRNA werden isoliert
  • Filtertechnologie wird für die Isolierung von Mikroorganismen aus Wasserproben eingesetzt
  • “Das Verfahren mit Beads” öffnet die Zellen und ermöglicht eine effiziente Lyse ohne Verwendung von Chemikalien
  • Die gleiche Spin-Säule kann je nach Bedarf zur gleichzeitigen Isolierung von DNA und RNA oder einer bestimmten Nukleinsäure verwendet werden
  • Kein zusätzlicher Schritt zur Konzentration von RNA und DNA vor der Isolierung
  • Der Aufreinigungsprozess kann innerhalb von 45 Minuten abgeschlossen werden
  • Es sind keine Spezialgeräte oder gefährliche Chemikalien erforderlich
  • DNA und RNA von hoher Qualität und Integrität kann für zahlreiche Anwendungen verwendet werden, einschließlich PCR, RT-PCR, QRT-PCR, Southern Blotting und Northern Blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Spin-Säulen, Filtersäule
PCR, RT-PCR, QRT-PCR, Southern Blotting und Northern Blotting
Lysis solution 15mL, Enzyme incubation Buffer 4mL, Nucleic Acid Elution Buffer 4mL, Nucleic Acid wash solution 11mL, spin columns 25, collection tubes 25, 25 elution tubes, 1.7mL, bead tubes 25, 25 filter column, 0.45μm
25 Preps