Learn More
Fisher BioReagents™ Agar, Pulver/Flocken, Fisher BioReagents™
Einsatz als Verfestigungsmittel für Kulturmedien
Marke:  Fisher BioReagents™ BP1423-2
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10153193
  • 446.00 CHF / 2 Kilogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Für den Einsatz als Verfestigungsmittel für Kulturmedien
  • Wird als Verfestigungsmittel verwendet, um das feste Medium zur Unterstützung des Wachstums von Mikroben für Zellkulturanwendungen bereitzustellen
  • Funktionell getestet für die Förderung des Wachstums von E. coli und S. aureus
  • Die typische Konzentration beträgt 1,5 % Agar (15 g/l) in Wasser
  • CAS-Nr.: 9002-18-0
  • Molekulargewicht: 336,337 g/mol
  • Chemische Formel: C14H24O9
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Pulver
Agar
Poly-Eimer
Molekulargenetik
Für den Einsatz als Verfestigungsmittel für Kulturmedien.
2000 g