Learn More
Fisher BioReagents™ Mikrobiologische Medien: LB-Bouillon, Lennox (granuliert)
Wird als mikrobielles Wachstumsmedium für die Kultivierung von E. coli-Stämmen zur Herstellung von Plasmid-DNA und rekombinanten Proteinen verwendet.
Marke:  Fisher BioReagents™ BP9722-500
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11305992
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Anweisungen für die Medienherstellung: 20 g zu 1 l Reinstwasser, wie z. B. BP2820 (Fisher BioReagents Microbial Wasser in Zellkulturqualität), hinzufügen und danach den pH-Wert auf 7.2 einstellen. Erhitzen und häufig bewegen, um es vollständig aufzulösen. Vor Gebrauch durch Autoklavieren für 15 Minuten sterilisieren.
  • Liefert eine nährstoffreiche Umgebung für ein schnelleres Wachstum von E. coli
  • Format: Granuliertes Pulver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Granulatpulver
Mikrobiologische Medien
Zur Erhaltung und Vermehrung von Escherichia coli in molekularbiologischen Verfahren
500 g
LB-Bouillon, Lennox
Casein Peptone 10g/L, Yeast extract 5g/L, Sodium Chloride 5g/L
Poly-Flasche
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • LB Broth, (Lennox L Broth)