Learn More
3M™ First Base™ + Bump Cap
Entwickelt, um einen gewissen Schutz des Kopfes vor Stößen und kleineren Verletzungen des Kopfes durch feststehende Gegenstände zu bieten. Das patentierte, flexible Schalendesign aus haltbarem ABS-Kunststoff bietet industriellen Stoßschutz gemäß EN812.
Marke:  3M™ 7100206559
253.72 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17267680
  • 428.00 CHF / 20 Stück
Verfügbar ab: 14-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Bietet industriellen Stoßschutz gemäß EN812
  • Die flexible Schale aus ABS-Kunststoff kann zur Reinigung entfernt werden
  • Luftstromkanäle für Belüftung
  • Saugfähiges Frotteeband zum Abtransportieren von Schweiß
  • Erhältlich in verschiedenen Spitzenlängen für eine Vielzahl von Anwendungen
  • Verstellbarer elastischer Riemen für eine individuelle Passform
  • Optionale Bereiche für das Logo
  • Erhältlich in verschiedenen Spitzenlängen für eine Vielzahl von Anwendungen
  • Verstellbarer elastischer Riemen für eine individuelle Passform
  • Gürtelclip-Zubehör erhältlich