Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 Einkanalpipetten mit festem Volumen
GREENER_CHOICE
Mit der Thermo Scientific™ Finpipette™ F2 Pipette mit festem Volumen, einer der leichtesten Pipetten überhaupt, können Sie zeitaufwändige Pipettierarbeiten mit mehr Komfort durchführen.
211.00 CHF - 289.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung FinnpipetteTM F2 mit Festvolumen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material PVDF
Anzahl Kanäle 1
Typ Pipette mit festem Volumen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 14
Produktcode Marke Beschreibung Volumen (metrisch) Kompatible Spitzen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Volumen (metrisch) Kompatible Spitzen Preis Menge & Verfügbarkeit  
11817361
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4652000
FinnpipetteTM F2 mit Festvolumen 1 μl Finntip 10 Micro, Filter 10 Micro, Flex 10, Flex Filter 10
224.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11827361
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4652010
FinnpipetteTM F2 mit Festvolumen 5 μl Finntip 10 Micro, Filter 10 Micro, Flex 10, Flex Filter 10
224.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11837361
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4652020
FinnpipetteTM F2 mit Festvolumen 10 μl Finntip 250, Filter 10, Flex 200, Flex Filter 30
224.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11897361
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4652030
FinnpipetteTM F2 mit Festvolumen 25 μl Finntip 250, Filter 30, Flex 200, Flex Filter 30
224.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11807371
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4652040
FinnpipetteTM F2 mit Festvolumen 50 μl Finntip 250, Filter 100, Flex 200, Flex Filter 100, 200 Ext, Filter 100 Ext
224.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11817371
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4652050
FinnpipetteTM F2 mit Festvolumen 100 μl Finntip 250, Filter 100, Flex 200, Flex Filter 100, 200 Ext, Filter 100 Ext, 250 Wide
224.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11827371
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4652060
FinnpipetteTM F2 mit Festvolumen 250 μl Finntip 1000, Filter 1000, Flex Filter 1000, 1000 Ext, Filter 1000 Ext, Wide 1000
224.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10396764
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
4652080
FinnpipetteTM F2 mit Festvolumen 1000 μ l Finntip 1000, Filter 1000, Flex Filter 1000, 1000 Ext, Filter 1000 Ext, Wide 1000
211.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11857371
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4652090
FinnpipetteTM F2 mit Festvolumen 2000 μ l Finntip 5 ml, Filter 5 ml
224.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11867371
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4652100
FinnpipetteTM F2 mit Festvolumen 3000 µl Finntip 5 ml, Filter 5 ml
224.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11877371
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4652110
FinnpipetteTM F2 mit Festvolumen 5000 μl Finntip 5 ml, Filter 5 ml
289.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11887371
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4652120
FinnpipetteTM F2 mit Festvolumen 10.000 µl Finntip 10 ml, Filter 10 ml, Flex 10 ml, Flex Filter 10 ml Ext
266.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12356552
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4652130
FinnpipetteTM F2 mit Festvolumen 20 μl Finntip 250, Filter 20, Flex 200, Flex Filter 30
224.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 30-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11705068
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4652140
FinnpipetteTM F2 mit Festvolumen 200 μl Finntip 250, Filter 100, Flex 200, Flex Filter 100, 200 Ext, Filter 100 Ext, 250 Wide
224.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Bequemes Pipettieren auch über längere Zeiträume erlauben die Thermo Scientific™ Finpipette™ F2 Pipetten mit Fixvolumen.l Als eine der leichtesten auf dem Markt erhältlichen Pipetten verfügen sie über eine Fingerstütze, die der Hand während des Pipettierens entlastet. Wiederholte Pipettiervorgänge über längere Zeiträume hinweg werden dadurch wesentlich bequemer und weniger ermüdend, sodass sich auch das RSI-Risiko (Repetitive Strain Injury) verringert. Der abgerundete, ergonomisch geformte Knopf für den Spitzenabwurf ermöglicht eine bequeme Daumenposition.
  • Vollständig autoklavierbar
  • Super-Blow-Out-Kolben bei einem Volumen von 50 μl und weniger gewährleistet die Abgabe kleinster Tropfen
  • Der leichte und gleichmäßige Pipettiervorgang ermöglicht beim längeren Arbeiten bessere Pipettierergebnisse.
Spezifikation
Spezifikation
FinnpipetteTM F2 mit Festvolumen
PVDF
Pipette mit festem Volumen
Autoklavierbar
1