Learn More
Thermo Scientific™ Finger Tite-Verbindungsstücke
Stellen Sie mit diesen Finger Tite-Verbindungsstücken zuverlässige, leckagefreie Verbindungen für optimale GC-Leistung sicher.
Marke:  Thermo Scientific™ 290ST130
133.72 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10584465
  • 134.39 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 28-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Gewährleisten Sie mit Thermo Scientific™ Fingertight Verbindungsstücken zuverlässige, leckfreie Verbindungen für eine optimale GC-Leistung. Die perfekte Metall-auf-Metall-Dichtung verhindert Kontaminationen und erzeugt im Vergleich zu herkömmlichen Graphit-/Polymer-Ferrulen ein geringeres Hintergrundrauschen in Luft/Wasser. Sie sind auch mit einem heißen Injektor/Detektor einfach zu handhaben und erfordern keinen Werkzeugeinsatz. Anders als bei anderen Ferrulen müssen sie nach dem Einbau nicht nachgezogen werden.
Empfohlene Anwendung
  • Thermo Scientific™ und Agilent™ GC-Geräte
  • Verbindungsstücke für SSL- und MS-Systeme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Überwurfmutter
Überwurfmutter
TRACE GC Ultra und FOCUS GC-Geräte
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.