Learn More
Wheaton™ Pasteur-LDPE-Pipette mit Feinspitze
Pasteurpipette für einfache und sichere Flüssigkeitsmessung und -übertragung.
Marke: Wheaton™ 711117F1S
82.61 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für Flüssigkeitstransfer
- Entwickelt, um eine sichere Probenübertragung zu gewährleisten
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Nein | |
LDPE | |
20 μl | |
Saugbalg | |
102 mm |
1 ml | |
CE-Zeichen | |
Steril | |
Nein | |
Einzeln verpackt | |
Ja |