Learn More
Brady™ Fineliner
Diese Beschriftungsstifte eignen sich für eine Vielzahl von Oberflächen. Brady™Fine Pens nutzen eine schnell trocknende, permanente Tinte.
Marke: Brady™ 335091
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezielle Formulierung gegen Öl, Abrieb und Ausbleichen.Spezifikation
Fein | |
Schwarz | |
Zur Kennzeichnung von Laborglasartikeln |
Permanentmarker | |
Stift mit feiner Spitze | |
1 Packungen |