Learn More
Erlab™ Filterboxen für Brandschutzschrank Chemtrap H 402 Smart
Dieser Filterkasten für den Brandschutzschrank Chemtrap H402 Smart nutzt die Umwälzung gefilterter Luft, die zur Förderung einer kontinuierlichen Umgebungsluft beiträgt.
Marke: Erlab™ AG011
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sicherheitsstandards. Filterleistung getestet gemäß der Norm AFNOR NF X 15-211:2009: Frankreich - EN 1822: 1998 (HEPA H14) - EN 61010
- CE Kennzeichnung
- Luftstrom (m3/h / CFM) 60 m3/h / 35 CFM
- Spannung/Frequenz 110-230 V/50-60 Hz
- Stromverbrauch: 20 W
- Männlicher Kragen: 62 mm
- Anpassbare Verbindungsmuffe und Klemme: 50 bis 100 mm / 2 bis 4 Zoll
- Flexibler Verbindungsschlauch: 1 m
- Intelligente Technologie: Einfache Kommunikation durch LED-Pulsationssystem: Lüfteralarm, optionaler Filterleistungsalarm
- eGuard: Schnittstelle zur Echtzeit-Fernsteuerung von Sicherheitsparametern - PC-kompatibel
- Chemikalienliste Liste der zugelassenen Chemikalien
- Kohlefiltration für Gase und Dämpfe: AS: Für organische Dämpfe - BE+: Für organische und saure Dämpfe F: Für Formaldehyddämpfe - K: Für Ammoniakdämpfe - Partikelfiltration für Pulver HEPA H14: 99,995 % Filtrationseffizienz gemäß EN1822-Standard
- Optionales Molecode-Gas
- Erkennungssensor: Typ A für Säuren / Typ F für Formaldehyd / Typ S für Lösungsmittel
- Metallteile. Korrosionsbeständiger Stahl, beschichtet mit 100 % Polyester
- Das Filtermodul besteht aus eingespritztem Polypropylen
Spezifikation
CE, AFNOR NF X 15-211:2009, EN 1822: 1998, EN 61010 | |
Chemtrap H402 Smart Fire Safety Cabinet | |
Polyester | |
Autonomer Filteraufsatz für hohe Sicheitheitsschränke |
520 mm | |
326 mm | |
542 mm |