Learn More
Erlab™ Filterboxen für Brandschutzschrank Chemtrap H 402 Midcap
Dieser Filterkasten für den Brandschutzschrank Chemtrap H402 Midcap nutzt die Umwälzung gefilterter Luft, die zur Förderung einer kontinuierlichen Umgebungsluft beiträgt.
Marke:  Erlab™ AG012
Artikelnummer. 17971452
  • 1068.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Sicherheitsstandards. Filterleistung getestet gemäß der Norm AFNOR NF X 15-211:2009: Frankreich - EN 1822: 1998 (HEPA H14) - EN 61010
  • CE Kennzeichnung
  • Luftstrom (m3/h / CFM) 60 m3/h / 35 CFM
  • Spannung/Frequenz 110-230 V/50-60 Hz
  • Stromverbrauch: 20 W
  • Männlicher Kragen: 62 mm
  • Anpassbare Verbindungsmuffe und Klemme: 50 bis 100 mm / 2 bis 4 Zoll
  • Flexibler Verbindungsschlauch: 1 m
  • Chemikalienliste: Liste der zugelassenen Chemikalien
  • Kohlefiltration für Gase und Dämpfe: AS: Für organische Dämpfe - BE+: Für organische und saure Dämpfe F: Für Formaldehyddämpfe - K: Für Ammoniakdämpfe - Partikelfiltration für Pulver HEPA H14: 99,995 % Filtrationseffizienz gemäß EN1822-Standard
  • Optionales Molecode-Gas
  • Erkennungssensor: Typ A für Säuren / Typ F für Formaldehyd / Typ S für Lösungsmittel
  • Metallteile. Korrosionsbeständiger Stahl, beschichtet mit 100 % Polyester
  • Das Filtermodul besteht aus eingespritztem Polypropylen
Spezifikation
Spezifikation
CE, AFNOR NF X 15-211:2009, EN 1822: 1998, EN 61010
Chemtrap H 402 Midcap Fire Safety Cabinet
542 mm
Autonomer Filteraufsatz für hohe Sicheitheitsschränke
520 mm
326 mm
Polyester