Learn More
Thermo Scientific Chemicals Field-Färbemittel A
25.10 CHF - 88.70 CHF
Spezifikation
Produkttyp Färben
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11448507
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
A18577.18
50g
88.70 CHF
50 Gramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11438507
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
A18577.09
10g
25.10 CHF
10 Gramm
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Used to stain blood smears to identify malarial parasites
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Färben
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen