Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fibronektin CS1-Peptid
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
47.55 CHF - 136.00 CHF
Spezifikation
Reinigungsverfahren HPLC
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Format Fest
Molekulargewicht 872.96
Produkttyp Fibronectin CS1 Peptide
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15458029
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
J66606.M^
1 mg
47.55 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 23-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15448029
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
J66606.#0
5 mg
136.00 CHF
5 Milligramm
Verfügbar ab: 23-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
HPLC
Fest
Fibronectin CS1 Peptide
Glu-Ile-Leu-Asp-Val-Pro-Ser-Thr
-30°bis -10 °C
872.96
RUO - research use only
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke