Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fibroblast Growth Factor 7, human
139.00 CHF - 215.00 CHF
Spezifikation
Molekulargewicht 18.9 kd
Verpackung Plastic bottle
Form Lyophilized
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15448609
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
J67052.&E
2μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15438609
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
J67052.!E
215.00 CHF
10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
18.9 kd
Plastic bottle
Lyophilized