Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite™ F21-8 x 50y Festwinkelrotor
GREENER_CHOICE
Verwenden Sie den Thermo Scientific™ Fiberlite™ F21-8 x 50y Festwinkelrotor mit Bioseal-Technologie für die sichere Trennung von Proben bei maximaler Zentrifugalbeschleunigung.
13668.00 CHF
Spezifikation
Material Kohlefaserverbundmaterial
Typ Festwinkelrotor
Fassungsvermögen 8 x 50 ml
Max. RZB 52.400 × g
Max. Geschwindigkeit 21.000 U/min
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Fassungsvermögen Max. Geschwindigkeit Max. RZB Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Fassungsvermögen Max. Geschwindigkeit Max. RZB Preis Menge & Verfügbarkeit  
12141680
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
46923
Thermo Scientific™ Sorvall™ Zentrifuge RC 6 Plus 8 x 50 ml 21.000 U/min 52.400 × g
13668.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sichere Trennung der Proben bei maximaler g-Kraft mit Hilfe des Thermo Scientific™ Fiberlite™ F21-8 x 50y Festwinkelrotors mit Bioseal-Technologie.
Fiberlite Rotoren:
  • Verkürzen Sie Laufzeiten bei höheren Zentrifugalkräften dank Kohlefaserrotoren geringen Gewichts.
  • Sorgt für eine strukturelle Integrität mit korrosions- und ermüdungsbeständiger Bauweise.
  • Mit 15 Jahren Garantie
Kompatibel mit:
Thermo Scientific Sorvall™ RC-6 Plus Serie, Thermo Scientific™ Jouan KR22i Zentrifuge, Beckman™ J2 Serie, Thermo Scientific Nalgene™ Flaschen und Röhrchen
Empfohlen für:
Subzelluläre Fraktionen, Bakterienpelletierung, Lysat-Klärung, Zellmembranen, Saccharosegradienten-Isolierung von Mitochondrien, endoplasmatisches Retikulum und Gradiententrennung von Zellen mit Percoll, Ficoll, Optiprep oder Nycodenz Lösungen.
Hinweis:
Leistung variiert je nach Zentrifugenmodell
Spezifikation
Spezifikation
Kohlefaserverbundmaterial
8 x 50 ml
21.000 U/min
33 mm
115 mm
9,9 lb. (4,49 kg)
16.299 × g
Festwinkelrotor
52.400 × g
106 mm
669
29 mm
34°