Learn More
Brady™ Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter, aus glasfaserverstärktem Nylon
Eine sichere und effektive Methode zum Sperren von europäischen Leistungsschaltern.
Marke:  Brady™ 090848
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15603517
  • 126.00 CHF / 6 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Keine Werkzeuge zum Installieren erforderlich
  • Sperre lässt sich einfach mit Hilfe eines Drucktasters installieren
  • Sperre im Riegelstil verfügt über Daumenrad für schnelle Anwendung
Spezifikation
Spezifikation
Miniatur-Sperrsystem für Leitungsschutzschalter
Rot/schwarz
Sicherungseinsätze für Miniatur-Leistungsschalter - Standardstifte
13,72 x 24,13 x 41,7 mm
6/Packung
ELEC. CIRCUIT BREAKER L/O EURO PIS PK6
Glasfaserverstärktes Nylon
24,13 mm
Pin-In
24,13 mm