Learn More
Thermo Scientific™ Unterteilungen aus Hartfaserkarton für Ultra- und Kryotiefkühlgeräte
Organisieren Sie mit diesen Boxunterteilungen aus Hartfaser die Aufbewahrung von Fläschchen in Kryoboxen.
Marke: Thermo Scientific™ 820025
5.35 CHF gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Organisieren Sie die Aufbewahrung von Fläschchen mit den Thermo Scientific™ Hartfaser-Unterteilungen für Ultratiefkühlgeräte und Kryo-Tiefkühlgeräte.
- Zur Verwendung mit Hartfaser-Aufbewahrungsboxen, um die Box in verschiedene Lagerfächer zum Aufbewahren von Fläschchen zu unterteilen
- Boxunterteilungen für die Kaltlagerung sind in den Rastern 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9 oder 10 x 10 erhältlich
Spezifikation
Each | |
25 (Raster 5 x 5) |