Learn More
Thermo Scientific™ Unterteilungen aus Hartfaserkarton für Ultra- und Kryotiefkühlgeräte
Organisieren Sie mit diesen Boxunterteilungen aus Hartfaser die Aufbewahrung von Fläschchen in Kryoboxen.
Marke:  Thermo Scientific™ 5960
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15810530
  • 41.10 CHF / 12 Stück
Verfügbar ab: 03-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Organisieren Sie die Aufbewahrung von Fläschchen mit den Thermo Scientific™ Hartfaser-Unterteilungen für Ultratiefkühlgeräte und Kryo-Tiefkühlgeräte.
  • Zur Verwendung mit Hartfaser-Aufbewahrungsboxen, um die Box in verschiedene Lagerfächer zum Aufbewahren von Fläschchen zu unterteilen
  • Boxunterteilungen für die Kaltlagerung sind in den Rastern 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9 oder 10 x 10 erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
64 (Raster 8 x 8)